Learn More
Fisherbrand™ Cronometri Traceable™ Kaleidoscope
Codice prodotto. 11729815 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Colori assortiti
Giallo sole
Grigio
Rosso
Verde bosco
Viola prugna
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11729815
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cronometri digitali in sei colori trasparenti; con codifica a colori per l'abbinamento a test o strumenti specifici. Il cronometro Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope visualizza il tempo in ore, minuti e secondi, in formato 12 ore, la data e il giorno della settimana.
Digital stopwatches with choice of six translucent colors—color code to a specific test or instrument. Traceable Kaleidoscope Stopwatch displays time of day in hour, minute, and second, AM/PM, date, and day of the week.
  • Timer range: 24 hour with 0.01 second resolution for the first 30 minutes, 1 second after that; 0.01% accuracy
  • Single-action, time-out, cumulative-split, and continuous timing
  • Time-of-day alarm
  • Tactile-feel, audible 'click' provides a positive action
  • 0.64 cm (0.25 in.) high LCD digits
  • Dimensions (L x W x H): 5.1 x 5.7 x 1.3 cm (2 x 2.25 x 0.5 in.)
  • Weight: 1 oz. (28.4 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Cronometro digitale
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 0,01 sec.
Display LCD
Colore Colori assortiti
Dimensioni (L x P x A) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,24 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,24 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,25 in.
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.64 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Include Batteria durata 2 anni “always on”, breakaway, cordino di sicurezza a sgancio rapido e moschettone per portachiavi
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni singole, time-out, misurazione dei tempi intermedi multipli e continua, sveglia giornaliera, morbido al tatto, interruttori “click” con tono acustico in caso di azione corretta
Quantità 6 Pk.
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST