Learn More
Fisherbrand™ Cronometri Traceable™ Kaleidoscope
Cronometri digitali in sei colori trasparenti; con codifica a colori per l'abbinamento a test o strumenti specifici. Il cronometro Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope visualizza il tempo in ore, minuti e secondi, in formato 12 ore, la data e il giorno della settimana.
26.25€ - 52.00€
Specifica
Product Type | Cronometro digitale |
---|---|
Intervallo di tempo | 24 ore |
Accuracy | 0,01% |
Risoluzione | 0,01 sec. |
Display | LCD |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11506893
|
Fisherbrand™
|
Giallo sole |
27.30€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11546893
|
Fisherbrand™
|
Grigio |
26.75€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11536893
|
Fisherbrand™
|
Viola prugna |
27.30€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11596883
|
Fisherbrand™
|
Rosso |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11526893
|
Fisherbrand™
|
Verde bosco |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11729815
|
Fisherbrand™
|
Colori assortiti |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11759815
|
Fisherbrand™
|
Blu |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Digital stopwatches with choice of six translucent colors—color code to a specific test or instrument. Traceable Kaleidoscope Stopwatch displays time of day in hour, minute, and second, AM/PM, date, and day of the week.
- Intervallo del timer: 24 ore con risoluzione di 0.01 secondo per i primi 30 minuti, 1 secondo dopo tale periodo; precisione dello 0.01%
- Misurazioni singole, time-out, misurazione dei tempi parziali multipli e continua
- Sveglia giornaliera
- Morbido al tatto, “clic” acustico in caso di azione corretta
- LCD con cifre alte 0.64 cm (0.25 poll.)
- Dimensioni: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x P x A: 2 × 2.25 × 0.5 poll.)
- Peso: 1 once (28.4g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Cronometro digitale | |
0,01% | |
LCD | |
2 in. | |
2,24 in. | |
2,24 in. | |
5.7 cm | |
1 oncia | |
Batteria della durata di 2 anni “always on”, breakaway, cordino di sicurezza a sgancio rapido e moschettone per portachiavi | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 ore | |
0,01 sec. | |
5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 in.) | |
5.1 cm | |
5.7 cm | |
0,25 in. | |
0.64 cm | |
0.028 kg | |
Misurazioni singole, time-out, misurazione dei tempi intermedi multipla e continua, sveglia giornaliera, morbido al tatto, interruttori con “clic” con tono acustico in caso di azione corretta |