Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory Hygrometer/Thermometer
Codice prodotto. p-4320789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Igrometro/termometro con memoria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11799825
Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual 1.12 in. high LCD.
  • Letture minime/massime di umidità e temperatura
  • Funzione di spegnimento automatico
  • Con uscita per PC
  • Con allarme acustico programmabile
Specifica
Tipo Igrometro/termometro con memoria
Intervallo di umidità Da 10 a 95%
Risoluzione 0.001
Accuracy ±2%
Temperature Range (Metric) Da -20° a 50 °C
Tipi di allarme Allarme acustico programmabile
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Dimensioni (L x P x A) 7.12 x 2.75 x 1.25 in. (18 x 7 x 3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3 piedi
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 91.4 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 22 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.7 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 1.7 cm
Peso (sistema imperiale) 10.75 once
Peso (sistema metrico) 0.304 kg
Include Istruzioni di calibrazione