Learn More
Fisherbrand™ Termometri a infrarossi senza contatto Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
I termometri portatili misurano mediante infrarossi le temperature superficiali, con campi visivi da 6:1 a 8:1. Termometri senza contatto a infrarossi Fisher Scientific™ Traceable™, ideali per petrolio, componenti elettronici, impianti e uso sul campo.
Se l'unità dispone di un campo di visualizzazione di 7:1 e il termometro viene mantenuto a 14 pollici (35.6 cm) dall'oggetto, vengono letti i raggi a infrarossi emessi da un punto con diametro di 2 pollici (5.1 cm).
- Commutazione tra scale Celsius o Fahrenheit Raggio laser per raggiungere con precisione la superficie da analizzare
- I modelli 15-077-57 e 06-664-39 garantiscono misurazioni precise mediante il controllo regolabile che tiene conto delle differenze di emissività infrarossi delle superfici degli oggetti
- Campionamento in appena un secondo, pulsante di retroilluminazione, mantenimento dei dati, indicatore di batteria scarica e range doppi
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Da utilizzare con (applicazione) | Petrolio, elettronica, impianti e analisi sul campo |
| Include | Custodia per il trasporto, batteria da 9 V |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7,75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 197 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 197 mm |
| Tempo di misurazione | 1 sec. |
| Risoluzione | 0,1° |
| Peso (sistema imperiale) | 9.62 once |
| Peso (sistema metrico) | 0.23 kg |
| Vedi altri risultati |