Learn More
Fisherbrand™ Termometri a infrarossi senza contatto Traceable™
Codice prodotto. 11799775 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-60°C to +500°C
Da -20° a +400°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
-76°F to +932°F
Da -4° a +752°F
Da 0° a 788°F
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
152 mm
178 mm
197 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11799775
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I termometri portatili misurano mediante infrarossi le temperature superficiali, con campi visivi da 6:1 a 8:1. Termometri senza contatto a infrarossi Fisher Scientific Traceable, ideali per petrolio, componenti elettronici, impianti e uso sul campo.
I termometri portatili misurano mediante infrarossi le temperature superficiali, con campi visivi da 6:1 a 8:1. Termometri senza contatto a infrarossi Fisher Scientific™ Traceable™, ideali per petrolio, componenti elettronici, impianti e uso sul campo.
Se l'unità dispone di un campo di visualizzazione di 7:1 e il termometro viene mantenuto a 14 pollici (35.6 cm) dall'oggetto, vengono letti i raggi a infrarossi emessi da un punto con diametro di 2 pollici (5.1 cm).
  • Commutazione tra scale Celsius o Fahrenheit Raggio laser per raggiungere con precisione la superficie da analizzare
  • I modelli 15-077-57 e 06-664-39 garantiscono misurazioni precise mediante il controllo regolabile che tiene conto delle differenze di emissività infrarossi delle superfici degli oggetti
  • Campionamento in appena un secondo, pulsante di retroilluminazione, mantenimento dei dati, indicatore di batteria scarica e range doppi
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Petrolio, elettronica, impianti e analisi sul campo
Include Custodia per il trasporto, cordino
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 152 mm
Tempo di misurazione 1 sec.
Risoluzione
Peso (sistema imperiale) 6 oz.
Peso (sistema metrico) 0.17 kg
Max. Temperature (English) 788°F
Temperatura max (sistema metrico) 400°C
Min. Temperature (English) 0°F
Min. Temperature (Metric) -20°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 0° a 788°F
Temperature Range (Metric) Da -20° a +400°C
Accuracy ±2°C o 2%
Display LCD digitale