Learn More
Fisherbrand™ Termometro tascabile Traceable™
Codice prodotto. 15214006 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50° a +750°C
Non applicabile
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58° a +1.382°F
Non applicabile
Bilancia:
Celsius Scale
Fahrenheit Scale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15214006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in laboratorio, nell'impianto e sul campo. Il termometro tascabile Fisher Scientific Traceable è compatibile con tutte le sonde di tipo K.
  • Shockproof
  • Pocket-size unit comes ready to use and outfitted with wide-range, fast-response and one-switch operation
  • Range: -50° to +750°C/-58° to +1382°F
  • Accuracy: ±1°C + 0.75% between 0° and 500°C (32° and 932°F); ±1°C + 1% between 500° and 750°C (932° and 1382°F); -20 ±2°C; -40 ±4°C; -50 ±5°C
  • Resolution: 0.1°
  • Dimensions: 2.75 x 4.25 x 0.88 in. (69 x 106 x 22 mm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori, impianti e analisi sul campo
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 1,9 cm
Include Sonda di tipo K con sensore, cavo da 48 in. (1,9 m), custodia in pelle, batteria da 9 V per una durata compresa tra 150 e 200 ore di uso continuo
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10,8 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 121,92 cm
Materiale Plastic
Tipo di sonda Tipo K
Risoluzione 1°C
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 113 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Max. Temperature (English) 1382°F
Min. Temperature (English) -58°F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58° a +1.382°F
Temperature Range (Metric) Non applicabile
Calibrated Sì
Tipo di batteria 9 V
Accuracy ±1°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 7,6 cm
Bilancia Fahrenheit Scale