Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Sentry™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Accuracy:
±1 °C
±1 °F
Dimensione della confezione:
Pezzo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58 ° a +158 °F
Descrizione
- Sensor and 10 ft. (3m) cable may be placed under water, in a refrigerator or in a freezer
- Small cable diameter (1.5mm) allows refrigerator doors to close on it
- Simple one-button operation resets high/low memories
- A probe wire mounting bracket permits easy sensor placement
- Unit's high-impact ABS plastic case has a flip-open stand, plastic hanging hook, magnet and Velcro™ mounting tape
- Range: -50° to +70°C (-58° to +158°F)
- Resolution: 1°
- Accuracy: ±1°C
- Dimensions: 2.68 x 2.68 x 0.76 in. (67 x 67 x 19mm)
- Weight: 0.1 oz. (4g)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,4 in. |
| Dimensioni (L x P x A) | 2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per verificare che la temperatura di bagni, congelatori o incubatori rientri nelle specifiche |
| Include | Report di calibrazione Traceable fornito dal produttore, bulloneria di montaggio e una batteria |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6,3 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 304,8 cm |
| Risoluzione | 1 °C |
| Peso (sistema imperiale) | 1,87 once |
| Vedi altri risultati |