Learn More
Fisherbrand™ Cronometro Traceable
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
23 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Digital Stopwatch
- 63.5 x 19mm
- 23 hours, 59 minutes, 59 seconds
- Accuracy: ±0.01%
Specifica
Specifica
| Product Type | Cronografo economico |
| Intervallo di tempo | 23 hr. 59 min. 59 sec. |
| Display | Digitale |
| Dimensioni (L x P) | 63.5 x 19 mm |