Learn More
Fisherbrand™ Timer da banco a due canali Traceable™ con display LCD a due righe
Funzionamento come cronometro e come orologio. Timer da banco a due canali Fisher Scientific Traceable per la programmazione simultanea di due diverse attività da 24 ore a 1 secondo.
25.40€
Specifica
Product Type | Timer per conto alla rovescia |
---|---|
Intervallo di tempo | Da 24 ore a 1 sec. |
Alarms | Acustici e visivi |
Accuracy | ±0,01% |
Display | LCD |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15284006
|
Fisherbrand™
|
Nero |
25.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Funzionamento come cronometro e come orologio. Timer da banco a due canali Fisher Scientific™ Traceable™ per la programmazione simultanea di due diverse attività da 24 ore a 1 secondo.
- Intervallo del timer: da 24 ore a 1 secondo
- Display: LCD a due righe, altezza di ciascuna riga di 1 poll.
- Risoluzione: 1 sec.
- Precisione: 0.01%
- Richiamo memoria
- Allarme distinto per ciascun canale; 1 minuto
- Allarme arrestabile automaticamente o manualmente
- Dimensioni: (L x P x A) 1.3 × 9.5 × 14 cm (0.5 × 3.75 × 5.5 poll.)
- Peso netto: 5 once (140g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Timer per conto alla rovescia | |
Acustici e visivi | |
LCD | |
2.5 cm | |
141 g | |
Per applicazioni generiche di misurazione del tempo |
Da 24 ore a 1 sec. | |
±0,01% | |
1 in. | |
5 once | |
Staffa per montaggio a parete, supporto, batteria AAA, certificato Traceable, istruzioni | |
NIST, ISO 17025 |