Learn More
Fisherbrand™ Registratore dati monouso TraceableOne™ in confezione da 10
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
10/conf.
Tipi di allarme:
Preprogrammato da -2 °C a 8 °C
Preprogrammato da -20 °C a -15 °C
Memoria dati:
Intervallo di registrazione di 1 minuti, durata della registrazione di 10 giorni
Intervallo di registrazione di 10 minuti, durata della registrazione di 90 giorni
Intervallo di registrazione di 3 minuti, durata della registrazione di 30 giorni
Intervallo di registrazione di 6 minuti, durata della registrazione di 60 giorni
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Il registratore dati genera un rapporto in formato PDF
- Possibilità di scaricarlo direttamente sul PC
- Non è richiesto alcun software
- Compatto
- Monouso
- I LED rossi e verdi lampeggianti indicano se il registratore dati è in funzione, se ha interrotto la registrazione e se è stato attivato un allarme
- Premere Start (Avvio) per iniziare la registrazione dei dati importanti relativi alla temperatura, inizio della registrazione differita di 30 minuti
Specifica
Specifica
| Tipo | Registratore dati monouso |
| Memoria dati | Intervallo di registrazione di 3 minuti, durata della registrazione di 30 giorni |
| Calibrazione | Sì |
| Tipi di allarme | Preprogrammato da -20 °C a -15 °C |
| Software Type | Non è richiesto alcun software, i dati vengono scaricati come rapporto in formato PDF |
| Descrizione | 10/conf. |
| Include | Certificato Traceable con calibrazione per lotto |
| Protezione IP | IP67 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto campioni refrigerati |
| Precisione (Temperatura) | ±0.5 °C da -20° a 40 °C, altrimenti ±1 °C |
| Vedi altri risultati |