Learn More
Fisherbrand™ Registratore dati monouso TraceableOne™ in confezione da 10
Codice prodotto. 16099511 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
10/conf.
Tipi di allarme:
Preprogrammato da -2 °C a 8 °C
Preprogrammato da -20 °C a -15 °C
Memoria dati:
Intervallo di registrazione di 1 minuti, durata della registrazione di 10 giorni
Intervallo di registrazione di 10 minuti, durata della registrazione di 90 giorni
Intervallo di registrazione di 3 minuti, durata della registrazione di 30 giorni
Intervallo di registrazione di 6 minuti, durata della registrazione di 60 giorni
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16099511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il registratore dati è pronto all'uso e consente di tenere traccia delle condizioni ambientali di reagenti, campioni clinici, vaccini, prodotti farmaceutici e alimenti durante il trasporto. Il registratore dati monouso Fisherbrand™ TraceableOne™ in confezione da 10 consente di monitorare i materiali in ogni fase del processo.
  • Il registratore dati genera un rapporto in formato PDF
  • Possibilità di scaricarlo direttamente sul PC
  • Non è richiesto alcun software
  • Compatto
  • Monouso
  • I LED rossi e verdi lampeggianti indicano se il registratore dati è in funzione, se ha interrotto la registrazione e se è stato attivato un allarme
  • Premere Start (Avvio) per iniziare la registrazione dei dati importanti relativi alla temperatura, inizio della registrazione differita di 30 minuti
Specifica
Tipo Registratore dati monouso
Memoria dati Intervallo di registrazione di 1 minuti, durata della registrazione di 10 giorni
Calibrazione Sì
Tipi di allarme Preprogrammato da -20 °C a -15 °C
Software Type Non è richiesto alcun software, i dati vengono scaricati come rapporto in formato PDF
Descrizione 10/conf.
Include Certificato Traceable con calibrazione per lotto
Protezione IP IP67
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto campioni refrigerati
Precisione (Temperatura) ±0.5 °C da -20° a 40 °C, altrimenti ±1 °C
Risoluzione temperatura 0.01°
Temperature Range (Metric) Da −30 °C a 70 °C
Lunghezza (sistema metrico) 8.89 cm
Requisiti elettrici Alimentazione a batteria