Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 40 Pack Single-User Datalogger
Codice prodotto. 16019511 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di allarme:
Preprogrammed -20°C to -15°C
Preprogrammed 2°C to 8°C
Memoria dati:
10 Day, 1 min. Interval
30 Day, 3 min. Interval
60 Day, 6 min. Interval
90 Days, 10 min. Interval
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 16019511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use logger right out of the box to track environmental conditions of reagents, clinical samples, vaccines, pharmaceuticals and food items during transit. Fisherbrand™ TraceableOne™ 40 Pack Single-User Datalogger allows for monitoring materials every step of the way.
  • Logger generates PDF report
  • Download directly to PC
  • No Software required
  • Compact
  • Single-use
  • Flashing Red and Green LED's indicate if logger is recording data, has stopped recording and if an alarm has been triggered
  • Press start to begin recording crucial temperature data, 30 minute time delay before logging begins
Specifica
Tipo Single-use Datalogger
Memoria dati 10 Day, 1 min. Interval
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Preprogrammed -20°C to -15°C
Software Type No software required, download data as PDF report
Descrizione 40/Pk
Include Batch-calibrated Traceable certificate
Protezione IP IP67
Da utilizzare con (applicazione) Refrigerated transportation samples
Precisione (Temperatura) ±0.5°C from -20° to 40°C, otherwise ±1°C
Risoluzione temperatura 0.01°
Temperature Range (Metric) -30°C to +70°C
Lunghezza (sistema metrico) 8.89 cm
Requisiti elettrici Battery-Powered