Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns
Codice prodotto. 10487134 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 m
15 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.4 μm
1.5 μm
1.8 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10487134
Marca: Thermo Scientific™ 260913350
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns provide low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
  • Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Long lifetime
  • Excellent inertness
  • Equivalent to USP G43 phase
  • Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
  • Alcohols
  • Volatile organics
  • Oxygenates
  • Residual solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 260/280°C
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-1301 MS
Tipo USP G43
Da utilizzare con (applicazione) Residual Solvents Analysis, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
Spessore pellicola 1.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 1.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 30 m Length