Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Codice prodotto. 10447524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10447524
Marca: Thermo Scientific™ 260902110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns feature a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
  • Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
  • Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low bleed
  • Optimal for confirmation analysis
  • Equivalent to USP G46 phase
  • Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 260/280°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-1701 MS
Tipo USP G46
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Alcohols, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 0.5umthickness; 0.25mm ID; 15m length