Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC Columns
Codice prodotto. 13478018 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
20 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13478018
Marca: Thermo Scientific™ 260842750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Exceptionally inert mid-polarity columns with selectivity and elution order optimized for difficult separations
  • Polar phase, trifluoropropylmethyl polysiloxane solid phase resolves compounds that phenyl and cyano phases cannot
  • Outstanding thermal stability and low bleed
  • Suitable for use with sensitive detectors including ECDs, NPDs and MS
  • Confirmation column in combination with another GC column
  • Equivalent to USP G6 phase
  • Similar to Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max -20°C to +320/340°C
Lunghezza (sistema imperiale) capillare 32.8 ft.
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Silica Analysis
Spessore pellicola 0.15 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 m