Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC Columns
Exceptionally inert mid-polarity columns with selectivity and elution order optimized for difficult separations
317.00€ - 591.12€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 0.15 mm |
---|---|
Tipo | GC Capillary Column |
Temperatura max | -20°C to +320/340°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Silica Analysis |
Spessore pellicola | 0.15 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13488018
|
Thermo Scientific™
26084-2760 |
0.15 mm | 0.15 μm | 20 m |
591.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13478018
|
Thermo Scientific™
26084-2750 |
0.15 mm | 0.15 μm | 10 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Polar phase, trifluoropropylmethyl polysiloxane solid phase resolves compounds that phenyl and cyano phases cannot
- Outstanding thermal stability and low bleed
- Suitable for use with sensitive detectors including ECDs, NPDs and MS
- Confirmation column in combination with another GC column
- Equivalent to USP G6 phase
- Similar to Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Specifica
0.15 mm | |
-20°C to +320/340°C | |
0.15 μm |
GC Capillary Column | |
Silica Analysis |