Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns
Codice prodotto. 10381285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10381285
Marca: Thermo Scientific™ 260922110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizes a chemically altered tubing surface to reduce peak tailing and eliminates the need for column priming when analysing amines and other basic compounds.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns utilizes a chemically altered tubing surface to reduce peak tailing and eliminates the need for column priming when analyzing amines and other basic compounds.
  • Midpolarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Developed for analysis of active basic compounds without derivatization
  • Also allows analysis of neutral compounds and adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding
  • Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
  • Amines including alkylamines, diamines, triamines and ethanolamines
  • Nitrogen-containing heterocyclics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 220°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS Amines Including Alkylamines, Diamines, Triamines and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length