Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Codice prodotto. 10534875 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10534875
Marca: Thermo Scientific™ 260943360
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.
  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 300/320°C
Diametro (sistema metrico) 0.53 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-35 MS
Tipo USP G42
Da utilizzare con (applicazione) PCB Congener Analysis, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
Spessore pellicola 1.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 1.5 um Thickness; 0.53 mm ID; 30 m Length