Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Columns
Codice prodotto. 10148044 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10148044
Marca: Thermo Scientific™ 260972850
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column enables analysis of ppm levels of amines without column priming.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column enables analysis of ppm levels of amines without column priming.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Tubing surface is chemically altered to reduce tailing of active basic compounds
  • Also allows analysis of neutral or weakly acidic compounds (e.g., phenols) and compounds susceptible to hydrogen bonding
  • Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
  • Amines and other basic compounds, including alkylamines, diamines, triamines, ehtanolamines
  • Nitrogen-containing heterocyclics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 300/315°C
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Analysis of Amines and Other Basic Compounds, Including Alkylamines, Diamines, Triamines, and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar
Descrizione 1um thickness; 0.32mm ID; 15m length