Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Columns
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column enables analysis of ppm levels of amines without column priming.
413.32€ - 905.43€
Specifica
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-5 MS Amine |
---|---|
Temperatura max | 300/315°C |
Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS for Analysis of Amines and Other Basic Compounds, Including Alkylamines, Diamines, Triamines, and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
Polarità | Low-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10690626
|
Thermo Scientific™
26097-1300 |
0.25 mm | 0.25 μm | 15 m |
517.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10157604
|
Thermo Scientific™
26097-1420 |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
750.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10555995
|
Thermo Scientific™
26097-2230 |
0.25 mm | 0.5 μm | 30 m |
786.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10311025
|
Thermo Scientific™
26097-2840 |
0.25 mm | 1 μm | 15 m |
493.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10035834
|
Thermo Scientific™
26097-2960 |
0.25 mm | 1 μm | 30 m |
750.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10713107
|
Thermo Scientific™
26097-2970 |
0.32 mm | 1 μm | 30 m |
792.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11836224
|
Thermo Scientific™
26097-2980 |
0.53 mm | 1 μm | 30 m |
905.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13496846
|
Thermo Scientific™
26097-3960 |
0.53 mm | 3 μm | 30 m |
886.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10148044
|
Thermo Scientific™
26097-2850 |
0.32 mm | 1 μm | 15 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11806224
|
Thermo Scientific™
26097-2860 |
0.53 mm | 1 μm | 15 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10619485
|
Thermo Scientific™
26097-2110 |
0.25 mm | 0.5 μm | 15 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column enables analysis of ppm levels of amines without column priming.
- Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Tubing surface is chemically altered to reduce tailing of active basic compounds
- Also allows analysis of neutral or weakly acidic compounds (e.g., phenols) and compounds susceptible to hydrogen bonding
- Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
- Amines and other basic compounds, including alkylamines, diamines, triamines, ehtanolamines
- Nitrogen-containing heterocyclics
Specifica
TraceGOLD™ TG-5 MS Amine | |
300/315°C | |
GC/MS for Analysis of Amines and Other Basic Compounds, Including Alkylamines, Diamines, Triamines, and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics | |
Low-Polar |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.