Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard
Codice prodotto. 11850453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
20 m
30 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione particelle:
0.18 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11850453
Marca: Thermo Scientific™ 260981305
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time.
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard to protect the column.
  • With integrated SafeGUARD
  • Available in a range of phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura -60°C to +330/350°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar