Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard
Codice prodotto. 11860453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
20 m
30 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione particelle:
0.18 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle unitSize
11860453 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11870453 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
11890453 20 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
11850453 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
4 options
Codice prodotto. 11860453
Marca: Thermo Scientific™ 260981425
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time.
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard to protect the column.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura -60°C to +330/350°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Low-Polar
Quantità Each