Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Codice prodotto. 11840473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico):
0.25 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11840473
Marca: Thermo Scientific™ 26M980350
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Give greater stability and inertness at elevated temperatures and when working with highly active compounds with Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns.
TG-5MT Metal GC Columns provide greater robustness under increased stress.
  • Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
  • Excellent inertness when working with highly active compounds
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Impurities Analysis, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Dimensione particelle 0.10 μm
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar