Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
TG-5MT Metal GC Columns provide greater robustness under increased stress.
- Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
- Excellent inertness when working with highly active compounds
- Robust under stress
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns) |
| Diametro (sistema metrico) | 0.53 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Impurities Analysis, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes |
| Dimensione particelle | 1.5 μm |
| Gamma di temperatura | -60°C to +430°C |
| Spessore pellicola | 1.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Vedi altri risultati |