Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Codice prodotto. 11860473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico):
0.25 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Spessore pellicola unitSize
11860473 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11830483 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
11820483 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
11890473 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
11880473 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11840483 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
11850483 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
11840473 15 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11860473 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 26M981420
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Give greater stability and inertness at elevated temperatures and when working with highly active compounds with Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns.
TG-5MT Metal GC Columns provide greater robustness under increased stress.
  • Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
  • Excellent inertness when working with highly active compounds
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Impurities Analysis, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura -60°C to +430°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Low-Polar