Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC Columns with SafeGuard
Codice prodotto. 11830453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione particelle:
0.25 μm
0.5 μm
Include:
10 m SafeGuard
5 m SafeGuard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11830453
Marca: Thermo Scientific™ 260962245
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard for extended column lifetime.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard for extended column lifetime.
Using a guard column with a TraceGOLD TG-5SILMS GC column will lead to greater consistency in results over a longer period of time.
  • With integrated SafeGUARD
  • Available in a range of phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 SILMS
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
Dimensione particelle 0.5 μm
Gamma di temperatura -60°C to +350°C
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Low-Polar
Include 5 m SafeGuard