Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Column
Codice prodotto. 15284533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1.8 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15284533
Marca: Thermo Scientific™ 260633960
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 260°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Spessore pellicola 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm