Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns
Codice prodotto. p-4522402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11511164
Marca: Thermo Scientific™ 260813320
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
  • Proprietary stationary phase
  • Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
  • Ideally suited for US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021, and 8260
  • Similar to DB-VRX, Rtx-VRX
Recommended for:
  • Volatile organic pollutants
  • Aromatics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 260°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-VRX
Da utilizzare con (applicazione) Volatile Organic Pollutants Analysis, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds
Spessore pellicola 1.4 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Non-Polar
Descrizione 30 m x 0.25 mm x 1.40 μm