Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC Columns
Codice prodotto. 11571134 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
11571134 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11531134 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
11541134 15 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
11551134 30 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
11561134 30 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
11581134 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
11591134 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11501144 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
11511144 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11521144 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
11531144 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
11541144 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
11551144 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
11561144 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
11571144 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
11581144 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
11591144 15 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
11501154 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
11511154 20 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 11571134 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260791300
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC Columns offer a low polarity, low bleed column suitable for a wide range of applications.
Choose these columns which offer a low-polarity, low-bleed column suitable for a wide range of applications.
  • Proprietary stationary phase
  • Unique selectivity
  • Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB congeners
  • PAH's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 340/360°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-XLBMS
Da utilizzare con (applicazione) PAHs Analysis, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar
Descrizione 15 m x 0.25 mm x 0.25 μm