Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT Particle Traps for GC Instruments
Codice prodotto. 10026224 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10026224
Marca: Thermo Scientific™ 60180860
Safeguard your GC instruments from damage caused by dislodged particles entering the detector.
Safeguard your GC instruments from damage caused by dislodged particles entering the detector with Thermo Scientific™ TracePLOT Particle Traps for GC Instruments.
Includes:
Two connectors, 2.5m column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Particle Trap
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography
Descrizione 2.5 m x 0.32 mm ID particle trap
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Instruments
Lunghezza (sistema metrico) 2.5 m
Diametro (sistema imperiale) interno 0.013 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm