Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT Particle Traps for GC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Safeguard your GC instruments from damage caused by dislodged particles entering the detector with Thermo Scientific™ TracePLOT Particle Traps for GC Instruments.
Includes:
Two connectors, 2.5m column
Specifica
Specifica
| Tipo | Particle Trap |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |
| Descrizione | 2.5 m x 0.32 mm ID particle trap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC Instruments |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2.5 m |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.013 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |