Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina KCl Metal
Codice prodotto. 13448968 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13448968
Marca: Thermo Scientific™ 26M026170
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For consistent, reproducible analysis of nonpolar and polar compounds, choose the polar PLOT column with essentially no particle release.
  • For linear and quantitative of polar unsaturated hydrocarbonds
  • Available with either Na2SO4 or KCl deactivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase TG-BOND Alumina KCl
Spessore pellicola 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 5 m