Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC Columns
Codice prodotto. 10690056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico):
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10690056
Marca: Thermo Scientific™ 260066060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose this mid-polarity PLOT column with essentially no particle release for consistent, reproducible analysis of non-polar and polar compounds.
For consistent, reproducible analysis of nonpolar and polar compounds, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC columns deliver high performance and unsurpassed stability. The columns use a midpolarity divinylbenzene 4-vinylpyridine solid phase, and the particles are incorporated into the tubing for essentially no particle release, which helps prevent damage to detection systems.
Applications:
  • Nonpolar and polar compounds
Similar To:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™-S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max Up to 200°C
Diametro (sistema metrico) 0.53 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase TracePLOT™ TG-BOND S
Da utilizzare con (applicazione) GC for Non-Polar and Mid-Polar Compounds
Spessore pellicola 20 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Mid-Polar