Learn More
3M™ Tracer™ Replacement Pod
Codice prodotto. 12672615
Click to view available options
Colore:
Blue
Dark Blue
Dimensione della confezione:
50 paia
pezzi 50
Codice prodotto. 12672615
Marca: 3M™ 7000103735
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Tracer™ Replacement Pod is designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 20 dB.
  • Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
  • Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
  • Firm, long stem for easy insertion and removal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Dark Blue
Certificazione/Conformità CE Approved
Quantità 50/Pk.
Product Type Ear Plugs