missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRAF-1 Antibody (TRAF1/2770), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-79924PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TRAF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
| TRAF-1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1 | |
| Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q13077) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cytokine Research | |
| 7185 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| TRAF1/2770 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto