Learn More
Tranexamic acid, 98+%
Codice prodotto. p-3735473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10762461
Marca: Thermo Scientific Acros 228040500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1197-18-8
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Numero MDL MFCD00001466
InChI Key GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC Name 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tranexamic acid
Punto di fusione >300°C
pH 6.5 to 8 (5% soln.)
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCH2C6H10CO2H
Indice di Merck 15, 9730
Informazioni di solubilità Solubility in water: 166g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether,practically insoluble in most organic solvents
Quantità 50 g
Peso formulazione 157.21
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.