Learn More
trans-1,2-Cyclohexanediol, 97%
Codice prodotto. 10246020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10246020
Marca: Thermo Scientific Acros 161650100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1460-57-7
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00063611
InChI Key PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Sinonimo trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC Name (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1, 2-Cyclohexanediol
Nota nome 98%
Punto di fusione 100°C to 104°C
Colore White
Punti di ebollizione 117°C (17.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità 134°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(OH)2
Quantità 10 g
Fieser 17,91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viscosità 8 mPa.s (110°C)
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals