Learn More
trans-1,2-Dichloroethylene, 98%, stab. with 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11308875
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11308875
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13994.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
Solubility
Miscible with ethanol, ethyl ether, acetone, benzene and chloroform. Immiscible with water.
Notes
Light, air and moisture sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-60-5
Formula molecolare C2H2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 96.94
Numero MDL MFCD00062942
InChI Key KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC Name (E)-1,2-dichloroethene
SMILES Cl\C=C\Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-1,2-Dichloroethylene
Nota nome stabilized with 4-methoxyphenol
Punto di fusione -50°C
Densità 1.252
Punti di ebollizione 47°C to 49°C
Punto d'infiammabilità 2°C (35°F)
Indice di rifrazione 1.4455
Quantità 100 g
Numero UN UN1150
Beilstein 1420761
Indice di Merck 14,92
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Peso formulazione 96.94
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-1,2-Dichloroethylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trans-1,2-Dichloroethylene