Learn More
trans-2-Hexen-1-ol, 96%
Codice prodotto. 10347380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10347380
Marca: Thermo Scientific Acros 158140250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-95-0
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00002927
InChI Key ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
SMILES CCC\C=C\CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Hexen-1-ol
Nota nome 96%
Colore Colorless
Densità 0.8440g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 160.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4350 to 1.4410
Quantità 25 mL
Beilstein 01, II, 486
Gravità specifica 0.844
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC Name (E)-hex-2-en-1-ol
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Hexen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.