Learn More
trans-2-Nonenoic acid, 98%
Codice prodotto. 11410753
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11410753
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13228.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3760-11-0 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3760-11-0
Formula molecolare C9H16O2
Molecular Weight (g/mol) 156.225
Numero MDL MFCD00014020
InChI Key ADLXTJMPCFOTOO-BQYQJAHWSA-N
Sinonimo 2-nonenoic acid, nonylenic acid, trans-2-nonenoic acid, e-non-2-enoic acid, e-2-nonenoic acid, 2-nonenylic acid, 2e-nonenoic acid, 2-nonenoic acid, 2e, alpha-nonenoic acid, 2e-non-2-enoic acid
PubChem CID 5312586
IUPAC Name (E)-non-2-enoic acid
SMILES CCCCCCC=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Nonenoic acid
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Recognizable
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1721634
Peso formulazione 156.23
Percent Purity 98%