Learn More
trans-2-Pentenoic acid, 90+%, remainder other isomers
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | trans-2-Pentenoic acid |
| Punto di fusione | 8°C to 10°C |
| Densità | 0.992 |
| Punti di ebollizione | 200°C to 203°C |
| Punto d'infiammabilità | 102°C (215°F) |
| Odore | Pungent |
| Note percentuale saggio | remainder other isomers |
| Indice di rifrazione | 1.4515 |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN3265 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion