Learn More
trans-2-Pentenoic acid, 90+%, remainder other isomers
Codice prodotto. 11420593
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11420593
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12689.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13991-37-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13991-37-2
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00002704
InChI Key YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
IUPAC Name (E)-pent-2-enoic acid
SMILES CC\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico trans-2-Pentenoic acid
Punto di fusione 8°C to 10°C
Densità 0.992
Punti di ebollizione 200°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 102°C (215°F)
Odore Pungent
Note percentuale saggio remainder other isomers
Indice di rifrazione 1.4515
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1720312
Peso formulazione 100.12
Percent Purity ≥90%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.