Learn More
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7037940
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15422896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56790.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132123-39-8
Formula molecolare C21H23F3
Molecular Weight (g/mol) 332.41
Numero MDL MFCD09839001
InChI Key RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl
PubChem CID 15014921
IUPAC Name 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzene
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 332.4
Percent Purity 99%