Learn More
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7036920
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15481608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55391.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82832-73-3
Formula molecolare C15H26O
Molecular Weight (g/mol) 222.372
Numero MDL MFCD04038797
InChI Key AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509
PubChem CID 4354185
IUPAC Name 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexan-1-one
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.37
Percent Purity 97%