Learn More
trans-4-Decenal, 96%, may cont. ca 7% cis-isomer
Codice prodotto. 11367565
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11367565
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05715.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65405-70-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65405-70-1
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.253
Numero MDL MFCD00065447
InChI Key CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
IUPAC Name (E)-dec-4-enal
SMILES CCCCCC=CCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Decenal
Densità 0.842
Punti di ebollizione 80°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Note percentuale saggio may cont. ≈7% cis-isomer
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 5 g
Beilstein 4230058
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 96%