Learn More
trans-4-Hydroxy-D-proline, 97%
Codice prodotto. 15423687
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15423687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27421.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3398-22-9
Formula molecolare C5H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Numero MDL MFCD00065608
InChI Key PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh
PubChem CID 440074
ChEBI CHEBI:27992
IUPAC Name (2R,4S)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC1CNC(C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Hydroxy-D-proline
Punto di fusione ∽260°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 131.13
Percent Purity 97%