missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-ACPD, MedChemExpress

Codice prodotto. 16477616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16477616

Marca: Medchem Express HY19434

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.

trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.

Specifica

Materiale o nome chimico trans-ACPD
Forma fisica Solid
CAS 67684-64-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H11NO4
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo Trans-(±)-ACP
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (288.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.57 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(N)C[C@@H](C(O)=O)CC1)O
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato