Learn More
(-)-trans-Caryophyllene, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11439091 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
Codice prodotto. 11439091
Marca: MP Biomedicals 0215494405
Identificatori chimici
CAS 87-44-5
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.357
InChI Key NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Sinonimo --caryophyllene, caryophyllene, l-caryophyllene, trans-caryophyllene, e-.beta.-caryophyllene, .beta.-caryophyllene,-, caryophyllene ,alpha + beta mixt., + e-caryophyllene, e-.beta.-caryophylene, 8-methylene-4,11-trimethyl bicyclo 7.2.0 undec-4-ene
PubChem CID 5354499
IUPAC Name (4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
SMILES CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Trans-Caryophyllene
Colore Yellow
Densità 0.9g/mL
Quantità 5 mL
Peso formulazione 204.4
Forma fisica Liquid