Learn More
trans-Crotonic acid, 98%
Codice prodotto. p-7022834
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
25g
500g
Codice prodotto. 11469180
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15765.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
trans-Crotonic acid is used in the copolymerization of crotonic acid hydrogel systems by using gamma-rays. The crosslinked copolymeric crotonic acid hydrogels release fertilizers and drugs that help to prevent environmental pollution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-Crotonic acid is used in the copolymerization of crotonic acid hydrogel systems by using gamma-rays. The crosslinked copolymeric crotonic acid hydrogels release fertilizers and drugs that help to prevent environmental pollution.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-93-7
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00002701
InChI Key LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
IUPAC Name (E)-but-2-enoic acid
SMILES CC=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Crotonic acid
Punto di fusione 70°C to 74°C
Densità 1.027
Punti di ebollizione 128°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN2823
Beilstein 1719943
Indice di Merck 14,2597
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Crotonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Crotonic acid