Learn More
trans-Diamminedichloropalladium(II), Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 49.9% min
Codice prodotto. 11351668
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
Codice prodotto. 11351668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011037.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14323-43-4
Formula molecolare Cl2H6N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 211.38
Numero MDL MFCD00011621
InChI Key WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC Name azane;dichloropalladium
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Diamminedichloropalladium(II)
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Peso formulazione 211.37
Percent Purity 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 49.9% min.
Densità 2.5g/mL