Learn More
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene, 99%
Codice prodotto. 10570581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10570581
Marca: Thermo Scientific Acros 117220250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-81-8
Formula molecolare C16H14
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00004791
InChI Key JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Sinonimo bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC Name [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzene
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Nota nome 99%
Punto di fusione 151°C to 154°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 350°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH=CHC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 05, 676
Fieser 01,337
Indice di Merck 15, 3350
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals